Learn More
Thermo Scientific™ Sellos de encapsular de aluminio National Scientific™ con septos preajustados para viales de tapón encapsulado de 8 mm
Código de producto. 12433588
Click to view available options
Color:
Claro PE, Clear
Red, verde
amarillo, Yellow
azul, Blue
plata, Silver
Septo:
PTEF transparente/butilo gris
PTFE transparente/caucho rojo
PTFE virgen blanco
Polietileno transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
Código de producto. 12433588
Marca: Thermo Scientific™ C400810
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los sellos de encapsular de aluminio National Scientific proporcionan un sellado seguro y hermético en el que puede confiar.
  • Disponibles en variedad de colores y tipos de septo.
  • Las cápsulas de aluminio se deben ajustar con un encapsulador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (sello) Clear
Descripción C4008-10
Color Claro PE, Clear
Material Polyethylene
Septo Polietileno transparente
Tamaño del tapón 8mm
Para utilizar con (equipo) 8mm Crimp Viales