Learn More
Thermo Scientific™ Cierres para encapsular de aluminio con septos preajustados para viales de 12 x 32 mm.
Descripción
Puede contar con una cierre seguro y estanco con los cierres de rosca de aluminio Thermo Scientific™ National.
- Los cierres de aluminio anodizado se ajustan a todos los viales con tapón de rosca de 11 mm.
- El material Seal 2000™ se ha formulado especialmente para mejorar el rendimiento de fondo en PTFE/caucho rojo.
- Los septos Viton™ ofrecen un buen rendimiento con detectores ECD y son resistentes a numerosos disolventes agresivos.
Especificaciones
Especificaciones
| Color (sello) | Yellow |
| Descripción | septo de PTFE rojo/silicona blanca preajustados; tapón de aluminio amarillo; muestreador automático |
| Color | Amarillo, Rojo, Blanco |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio |
| Septo | septo de PTFE rojo/silicona blanca preajustados |
| Tamaño del tapón | 11 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales de 12 x 32 |
| Tipo de producto | Para capsular |