Learn More
Esferas de cobre aluminio, aleación 2017, 19,0 mm de diámetro., Thermo Scientific™
Código de producto. 15406425
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 15406425
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042036.KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Copper spheres, Alloy 2017
Nombre de nota 19.0mm (0.75 in.) dia.
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Al:Cu:Mn:Mg; 94.8:4:0.7:0.5 wt%
Cantidad 1 Pc.
Olor Odorless
Número MDL MFCD00213972