Learn More
VACUUBRAND™ Anillo de apriete de aluminio
Descripción
- Se suministra con tuerca de mariposa
- Disponibles en dos tamaños distintos
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 20/25 mm |
| Para utilizar con | Para brida KF pequeña |
| Material | Aluminio |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño | DN de 20/25 mm |
| Tipo | anillo de fijación |