Learn More
Aluminum Chloride, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Código de producto. 15630820 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15630820 1 kg 1 Kg
15620820 100 g 100 g
15640820 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15630820 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 062201KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., anhydrous, crystallized,≥99.0% (AT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-70-0
Fórmula molecular AlCl3
Peso molecular (g/mol) 133.33
Número MDL MFCD00003422
Clave InChI VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
Nombre IUPAC tricloruro de aluminio(3+)
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Chloride
Forma física Anhydrous Crystallized
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal AlCl3
Número UN 1726
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.34g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (AT)
Grado Puriss. P.a.
Envase Frasco de vidrio
Presión de vapor 1mmHg (100°C)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: aluminium chloride,anhydrous