Learn More
Bochem™ Cucharas químicas de aluminio
Descripción
- Cuchara para productos químicos
- Fabricado con aluminio
- Disponible en muchos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Capacidad (métrico) | 90 mL |
| Tipo de producto | Cuchara química |
| Diámetro exterior (métrico) | 32mm |
| Material | Aluminio |
| Longitud (métrico) | 185 mm |