Learn More
Bochem™ Cucharas químicas de aluminio
Código de producto. 10050891
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
135 mm
185 mm
210 mm
430 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10050891 135 mm cada uno
10524651 210 mm cada uno
10718291 430 mm 1 PCS
10769461 185 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10050891 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8816
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado en aluminio
  • Cuchara para productos químicos
  • Fabricado con aluminio
  • Disponible en muchos tamaños
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Capacidad (métrico) 50 mL
Tipo de producto Cuchara química
Diámetro exterior (métrico) 24mm
Material Aluminio
Longitud (métrico) 135 mm