Learn More
Bochem™ Cuchara química de aluminio
Código de producto. 10796971
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
65 mL
90 mL
240 mL
400 mL
480 mL
900 mL
1,6 L
Longitud (métrico):
52 mm
145 mm
155 mm
250 mm
270 mm
285 mm
290 mm
310 mm
350 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10796971
Marca: Bochem™ 8817
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada con aluminio, la cuchara química de aluminio Bochem™ es un complemento perfecto para sus instrumentos de laboratorio.–
  • Ligero
  • Aluminio
  • La longitud es total para la pala y el mango combinados
Especificaciones
Capacidad (métrico) 65 mL
Tipo de producto Cuchara química
Material Aluminio
Longitud (métrico) 155 mm