Learn More
Bochem™ Cuchara química de aluminio
Descripción
- Ligero
- Aluminio
- La longitud es total para la pala y el mango combinados
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 900 mL |
| Tipo de producto | Cuchara química |
| Material | Aluminio |
| Longitud (métrico) | 350 mm |