Learn More
Bochem™ Cuchara química de aluminio
Código de producto. 10652882
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
65 mL
90 mL
240 mL
400 mL
480 mL
900 mL
1,6 L
Longitud (métrico):
52 mm
145 mm
155 mm
250 mm
270 mm
285 mm
290 mm
310 mm
350 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10652882 480 mL 310 mm cada uno
10655991 400 mL 290 mm cada uno
10360341 10 mL 52 mm cada uno
10796971 65 mL 155 mm cada uno
10122221 1,6 L 270 mm cada uno
10554841 90 mL 250 mm cada uno
10662882 900 mL 350 mm cada uno
10603272 240 mL 145 mm cada uno
10386001 90 mL 285 mm cada uno
9 options
Código de producto. 10652882
Marca: Bochem™ 8822
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada con aluminio, la cuchara química de aluminio Bochem™ es un complemento perfecto para sus instrumentos de laboratorio.–
  • Ligero
  • Aluminio
  • La longitud es total para la pala y el mango combinados
Especificaciones
Capacidad (métrico) 480 mL
Tipo de producto Cuchara química
Material Aluminio
Longitud (métrico) 310 mm