Learn More
Bochem™ Cuchara química de aluminio
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
65 mL
90 mL
240 mL
400 mL
480 mL
900 mL
1,6 L
Longitud (métrico):
52 mm
145 mm
155 mm
250 mm
270 mm
285 mm
290 mm
310 mm
350 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Ligero
- Aluminio
- La longitud es total para la pala y el mango combinados
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 240 mL |
| Tipo de producto | Cuchara química |
| Material | Aluminio |
| Longitud (métrico) | 145 mm |