Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de fondo plano cilíndricos de cerámica de aluminio
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
30 ml
60mL
110mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Cerámica de aluminio |
| Capacidad (métrico) | 110mL |
| Product Type | Crisol |
| Forma | Cilindro |