Learn More
Gravis Tapones de rosca de aluminio
Código de producto. 11783863
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
28 mm
30 mm
40 mm
Material de revestimiento:
Cartón con recubrimiento de polietileno
Caucho
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) Material de revestimiento unitSize
11783863 28 mm Cartón con recubrimiento de polietileno paquete de 100
11727235 28 mm Caucho paquete de 100
11793863 30 mm Cartón con recubrimiento de polietileno paquete de 100
11737235 30 mm Caucho paquete de 100
11713873 40 mm Cartón con recubrimiento de polietileno paquete de 100
5 options
Código de producto. 11783863
Marca: Gravis P10225S100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un cierre seguro para una gran variedad de tamaños de cuello de frasco. Los tapones de rosca de aluminio Gravis son duraderos y resistentes.
  • Revestimientos de aglomerado revestidos de polietileno temperatura máxima de 80 °C
  • Revestimientos de caucho temperatura máxima de 121 °de C
Especificaciones
Material Aluminio
N.° por paquete Paquete de 100
Cantidad Paquete de 100
Tamaño de rosca (métrico) 28 mm
Material de revestimiento Cartón con recubrimiento de polietileno
Tipo de producto Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 28 mm