Learn More
Gravis Tapones de rosca de aluminio
Código de producto. p-8008457
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
28 mm
30 mm
40 mm
Material de revestimiento:
Cartón con recubrimiento de polietileno
Caucho
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 11727235
Marca: Gravis P12228S100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un cierre seguro para una gran variedad de tamaños de cuello de frasco. Los tapones de rosca de aluminio Gravis son duraderos y resistentes.
  • Revestimientos de aglomerado revestidos de polietileno temperatura máxima de 80 °C
  • Revestimientos de caucho temperatura máxima de 121 °de C
Specifikationer
Material Aluminio
N.° por paquete Paquete de 100
Cantidad Paquete de 100
Tamaño de rosca (métrico) 28 mm
Material de revestimiento Caucho
Tipo de producto Tapón de rosca
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.