Learn More
Gravis Tapones de rosca de aluminio
Descripción
- Revestimientos de aglomerado revestidos de polietileno temperatura máxima de 80 °C
- Revestimientos de caucho temperatura máxima de 121 °de C
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| N.° por paquete | Paquete de 100 |
| Cantidad | Paquete de 100 |
| Tamaño de rosca (métrico) | 28 mm |
| Material de revestimiento | Caucho |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |