Learn More
Fisherbrand™ Cánulas de viales de aluminio
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8008187 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
5 Viales de hasta 2 ml
6 viales de hasta 5,0 ml
Longitud (métrico):
290 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Admite Longitud (métrico) unitSize
11958084 5 Viales de hasta 2 ml 290 mm paquete de 12
11968084 6 viales de hasta 5,0 ml 300 mm paquete de 12
2 options
Código de producto. 11958084
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Organice las muestras criogénicas para almacenamiento en congelador o inmersión en recipientes Dewar. Las cánulas de viales de aluminio Fisherbrand™ se doblan para adaptarse a la mayoría de las principales marcas de viales criogénicos. Disponibles en dos tamaños para aceptar viales de 2.0 ml y 5.0 ml.
  • Los contenedores de aluminio contienen viales para almacenamiento en congelador o inmersión recipientes Dewar LN2.
  • Para su uso en fase líquida y vapor; utilice solo viales aprobados
  • Los contenedores se pueden doblar para adaptarse a las principales marcas de viales criogénicos
  • Disponibles en dos tamaños:
    • El contenedor de 290 mm puede albergar viales de hasta 5 x 2 ml
    • El contenedor de 300 mm puede albergar viales de hasta 6 x 5,0 ml
Especificaciones
Color Silver
Longitud (métrico) 290 mm
Para utilizar con (aplicación) Para almacenamiento en congelador o recipientes de LN2
Admite 5 Viales de hasta 2 ml
Cantidad 12/paquete
Peso (métrico) 1 kg
Material Aluminio
Tipo Varilla
Withstand Temperature (Metric) -196°C