Learn More
Bromuro de aluminio, +98 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10433873 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10433873 25 g Frasco de vidrio 25 g
10697342 100 g Frasco de vidrio 100 g
11984201 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10433873 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 198410250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7727-15-3 | AlBr3 | 266.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7727-15-3
Fórmula molecular AlBr3
Peso molecular (g/mol) 266.69
Número MDL MFCD00003421
Clave InChI PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC aluminium(3+) tribromide
SMILES [Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 265.0°C
Nombre del producto químico o material Aluminum bromide
Punto de fusión 97.0°C
Color Gris o blanco
Forma física Sólido cristalino
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Complexometry)
Fórmula lineal AlBr3
Fieser 01,22; 02,19; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 09,11
Índice Merck 15,328
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in alcohol, carbon disulfide, benzene,, toluene, ether, nitrobenzene and xylene
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.7
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminium bromide, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.