Learn More
Bromuro de aluminio, cristalino blanco a naranja, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4781758
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339379 5 g 5 g
11349379 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339379 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 089065.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7727-15-3 | AlBr3 | 266.69 g/mol
Aluminum Bromide, is used as a catalyst for the Friedel-Crafts alkylation reaction, and also for bromination and isomerization in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7727-15-3
Fórmula molecular AlBr3
Peso molecular (g/mol) 266.69
Número MDL MFCD00003421
Clave InChI PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Aluminum tribromide
Nombre IUPAC aluminium(3+) tribromide
SMILES [Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 265°C
Nombre del producto químico o material Aluminum bromide
Punto de fusión 97.5°C
Color De naranja a blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.997% (Metals basis)
Información de solubilidad Soluble in benzene,alcohol,carbon disulfide,ether and toluene. Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.71
Olor Pungent
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 3.21 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Aluminum bromide