Learn More
Buerkle™ Frascos de aluminio con tapón de rosca a prueba de manipulación y sello interior
Código de producto. 15893944 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
38 mL
60 ml
120 mL
300 mL
600 ml
1200 mL
3000 mL
5600 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15893944 3000 mL cada uno
10609762 38 mL 1 PCS
10501561 60 ml cada uno
11826433 120 mL 1 PCS
11836433 300 mL 1 PCS
11846433 600 ml 1 PCS
10247890 1200 mL 1 PCS
15803954 5600 ml cada uno
8 options
Código de producto. 15893944
Marca: Buerkle™ 03273000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se pueden vaciar completamente sin residuos. Los frascos de aluminio Buerkle™ con tapón de rosca a prueba de manipulaciones y junta interior son de olor neutro, impermeables a la luz y a prueba de corrosión. Especialmente aptos para el almacenamiento, transporte o envío de sustancias y muestras de referencia que se deben almacenar completamente inalteradas.
Frasco de aluminio especialmente apto para el almacenamiento o transporte de sustancias y muestras de referencia que se deben almacenar completamente inalteradas. Se puede vaciar completamente sin residuos, olor neutro, impermeable a la luz, resistente a la corrosión.
  • Aluminio puro (material AL 99.5)
  • Con tapón de rosca a prueba de manipulación de PP con junta interior de aluminio
  • Con certificado UN
Frasco de aluminio, certificado UN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Superficie del frasco Aluminio
Capacidad (métrico) 3000 mL
Color Gris
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento, transporte o envío de sustancias y muestras de referencia que se deben almacenar completamente inalteradas
Altura con tapón (métrico) 215 mm
Material Aluminio
Peso (métrico) 0,3 kg
Color del tapón Blanco
Certificaciones/conformidad UN 1B1/x/250
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Material del cierre Polipropileno con junta interior de aluminio
Diámetro (métrico) 161 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca a prueba de manipulación