Descripción
- Aluminio puro (material AL 99.5)
- Con ojales, sellables|
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el transporte, aptos para alimentos |
| Incluye | Ojales, sellado FKM/Viton |
| Material | Aluminio |
| Certificaciones/conformidad | UN 1B1/x/250 |
| Forma | Forma redonda |
| Altura (métrico) | 140 mm |
| Material del cierre | Polipropileno con junta interior de aluminio |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |