Learn More
Bochem™ Nueces de sujeción de aluminio
Código de producto. p-8000043
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
16,2 mm
16,5 mm
27 mm
Tamaño de rosca:
8
10
Peso (métrico):
0,06 kg
0,09 kg
0,13 kg
0,3 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de rosca Peso (métrico) unitSize
10189590 16,2 mm 8 0,06 kg cada uno
10751392 16,5 mm 8 0,13 kg cada uno
10666951 27 mm 10 0,3 kg cada uno
10202311 16,2 mm 8 0,09 kg cada uno
4 options
Código de producto. 10189590
Marca: Bochem™ 5330
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con aluminio
  • Fabricado en aluminio
  • DIN 12895
  • Tipo 1: Tornillo de mariposa M8
Especificaciones
Material Aluminio
Diámetro exterior (métrico) 16,2 mm
Tipo de producto Nueces de sujeción de aluminio
Tamaño de rosca 8
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 0,06 kg