Learn More
Brady™ Candados de bloqueo de seguridad en blanco
Descripción
- Aluminio
- Se pueden aplicar 6 candados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Candados de bloqueo de seguridad en blanco |
| Alternate Part Number | 265399 |
| Color | Rojo |
| Material | Aluminio |
| Fondo (métrico) | 4,7 mm |
| Diámetro de la argolla (métrico) | 8 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para candados de bloqueo de seguridad en blanco |
| Altura (métrico) | 184,1 mm |
| Cantidad | 5 paquete |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De−30 ° a +175 °C |
| Mostrar más |