Learn More
Fisherbrand™ Viales de vidrio transparente moldeado con tapones de rosca acoplados
Código de producto. 14893562 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
7 ml
14 ml
Cantidad:
20/paquete
288/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 288
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad unitSize
14893562 14 ml 288/paq. paquete de 288
14873562 7 ml 20/paquete paquete de 20
14853562 7 ml 288/paq. paquete de 288
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 14893562
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aptos para el almacenamiento de medios de patología. Los viales de vidrio transparente moldeado Fisherbrand™, con tapones de rosca acoplados se han fabricado con vidrio transparente neutro de tipo 1.
  • Con cuello de rosca
  • Disponibles en una gama de capacidades
  • Con tapones de caucho y aluminio acoplados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Caucho
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 28mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 14 ml
Para utilizar con (aplicación) Adecuados para todas las aplicaciones de recogida de muestras, diagnóstico, medios y farmacia
Estilo de cuello Rosca
Estilo de rosca Rosca
Material del cierre Aluminio
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 288/paq.
Tamaño del tapón 28 mm
Esterilizables en autoclave
Altura (métrico) 65mm
Tipo de producto Bijou Vial