Learn More
Fisherbrand™ Viales de vidrio transparente moldeado con tapones de rosca acoplados
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Caucho |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 22 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 7 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuados para todas las aplicaciones de recogida de muestras, diagnóstico, medios y farmacia |
| Estilo de cuello | Rosca |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Material del cierre | Aluminio |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Mostrar más |