Learn More
Nickel Electro™ Metalware Range™ Cuenco para evaporación de acero inoxidable con boquilla
Tienda Nickel-Electro ProductosDescripción
- Fabricado con acero inoxidable
- Acabado brillante y no magnético
- Resistente a la corrosión
- Extremadamente duradero
- Resistente a soluciones esterilizantes, a la mayoría de los químicos orgánicos y colorantes, y a una amplia variedad de químicos inorgánicos
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Forma redonda |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Acero inoxidable |
| Forma | Forma redonda |
| Tipo | Recipiente de evaporación |
| Para utilizar con (aplicación) | Para determinación de la humedad en el carbón |
| Incluye | Boquilla |
| Acabado interior | Brillo |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -196 °C a +550 °C |
| Grosor | 0,5 mm |
| Mostrar más |