Learn More
Nickel Electro™ Stainless Steel Dish with Lid
Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
120 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- 80 mm Stainless Steel Dish and Lid
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 4.1 oz. |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 120 ml |
| Color | Plata |
| Material | Acero inoxidable |
| Forma | Forma redonda |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Tipo | Cubeta de evaporación |
| Mostrar más |