Learn More
Wesbart™ Gradillas para tubos de ensayo de aluminio anodizado
Código de producto. 17230582
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
233 x 98 x 60 mm
238 x 70 x 60 mm
290 x 40 x 46 mm
364 x 54 x 42 mm
140 x 283 x 35 mm
165 x 165 x 30 mm
233 x 120 x 33 mm
233 x 120 x 60 mm
252 x 129 x 30 mm
252 x 249 x 30 mm
270 x 270 x 90 mm
280 x 106 x 23 mm
341 x 200 x 30 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
17230582 140 x 283 x 35 mm cada uno
17276904 165 x 165 x 30 mm cada uno
11791704 233 x 98 x 60 mm 1 PCS
11721724 233 x 120 x 33 mm cada uno
11701714 233 x 120 x 60 mm cada uno
11721714 238 x 70 x 60 mm cada uno
11731724 252 x 129 x 30 mm cada uno
11741724 252 x 249 x 30 mm cada uno
17122864 270 x 270 x 90 mm cada uno
16584734 280 x 106 x 23 mm cada uno
17266904 290 x 40 x 46 mm cada uno
11751724 341 x 200 x 30 mm cada uno
11761724 364 x 54 x 42 mm cada uno
13 options
Código de producto. 17230582
Marca: Wesbart™ SP2050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gradillas anodizadas de aluminio Wesbart para almacenar tubos de ensayo
  • Plataforma sencilla, doble o triple
  • Gradillas para tubos de ensayo de aluminio para almacenar tubos.
Especificaciones
Descripción Aluminum Test Tube Rack
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Admite Tubes (20 mm)
Posiciones 50
Forma Rectangular
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 140 x 283 x 35 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 20 mm
Tipo de producto Test Tube Rack
Altura (métrico) 35 mm