Learn More
Wesbart™ Gradillas para tubos de ensayo de aluminio anodizado
Descripción
- Plataforma sencilla, doble o triple
- Gradillas para tubos de ensayo de aluminio para almacenar tubos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Aluminum Test Tube Rack |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Silver |
| Admite | Tubes (20 mm) |
| Posiciones | 100 |
| Forma | Rectangular |
| Apilables | Yes, When Empty |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º de gradillas | Triple Platform |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 270 x 270 x 90 mm |
| Mostrar más |