Learn More
Wesbart™ Gradillas para tubos de ensayo de aluminio anodizado
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
233 x 98 x 60 mm
238 x 70 x 60 mm
290 x 40 x 46 mm
364 x 54 x 42 mm
140 x 283 x 35 mm
165 x 165 x 30 mm
233 x 120 x 33 mm
233 x 120 x 60 mm
252 x 129 x 30 mm
252 x 249 x 30 mm
270 x 270 x 90 mm
280 x 106 x 23 mm
341 x 200 x 30 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Plataforma sencilla, doble o triple
- Gradillas para tubos de ensayo de aluminio para almacenar tubos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
| Descripción | Gradilla para tubos de ensayo de aluminio |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Plata |
| Admite | Tubos de 20 mm |
| Posiciones | 20 |
| Forma | Rectángulo |
| Apilables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º de gradillas | Plataforma doble |
| Mostrar más |