Learn More
Brady™ Candados de bloqueo de seguridad con etiqueta de aleación de aluminio
Código de producto. 15693517
Change view
Click to view available options
Texto mostrado:
NE PAS FAIRE FONCTIONNER
NICHT SCHALTEN
NIET BEDIENEN
No utilizar
Tamaño de la unidad:
1 paquete
paquete de 5
Código de producto. Texto mostrado unitSize
15693517 No utilizar paquete de 5
11751326 No utilizar 1 paquete
11771326 NIET BEDIENEN 1 paquete
15613527 NIET BEDIENEN paquete de 5
11781326 NE PAS FAIRE FONCTIONNER 1 paquete
15623527 NE PAS FAIRE FONCTIONNER paquete de 5
11761326 NICHT SCHALTEN 1 paquete
15603527 NICHT SCHALTEN paquete de 5
8 options
Código de producto. 15693517
Marca: Brady™ 265390
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una combinación de bloqueo y etiquetado.
  • Permita que un solo empleado bloquee y dé servicio al equipo sin tener candados y etiquetas separadas
  • Utilice rotuladores permanentes o no permanentes para escribir en las etiquetas
Especificaciones
Tipo de producto Candados de bloqueo de seguridad etiquetados
Alternate Part Number DO NOT OPERATE LOCKOUT HASP RED/ALU PK5
Color Rojo
Material Aleación de aluminio anodizado
Fondo (métrico) 4,7 mm
Diámetro de la argolla (métrico) 8 mm
Texto mostrado No utilizar
Para utilizar con (aplicación) Para candados de bloqueo de seguridad etiquetados
Altura (métrico) 184,1 mm
Cantidad 5 paquete
Anchura (métrico) 76,2 mm