Learn More
Brady™ Candados de bloqueo de seguridad con etiqueta de aleación de aluminio
Código de producto. 15623527
Change view
Click to view available options
Texto mostrado:
NE PAS FAIRE FONCTIONNER
NICHT SCHALTEN
NIET BEDIENEN
No utilizar
Tamaño de la unidad:
1 paquete
paquete de 5
Código de producto. Texto mostrado unitSize
15623527 NE PAS FAIRE FONCTIONNER paquete de 5
15693517 No utilizar paquete de 5
11751326 No utilizar 1 paquete
11771326 NIET BEDIENEN 1 paquete
15613527 NIET BEDIENEN paquete de 5
11781326 NE PAS FAIRE FONCTIONNER 1 paquete
11761326 NICHT SCHALTEN 1 paquete
15603527 NICHT SCHALTEN paquete de 5
8 options
Código de producto. 15623527
Marca: Brady™ 265393
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una combinación de bloqueo y etiquetado.
  • Permita que un solo empleado bloquee y dé servicio al equipo sin tener candados y etiquetas separadas
  • Utilice rotuladores permanentes o no permanentes para escribir en las etiquetas
Especificaciones
Tipo de producto Candados de bloqueo de seguridad etiquetados
Color Rojo
Material Aleación de aluminio anodizado
Fondo (métrico) 4,7 mm
Diámetro de la argolla (métrico) 8 mm
Texto mostrado NE PAS FAIRE FONCTIONNER
Para utilizar con (aplicación) Para candados de bloqueo de seguridad etiquetados
Altura (métrico) 184,1 mm
Cantidad 5 paquete
Anchura (métrico) 76,2 mm