Learn More
Brady™ Candados de bloqueo de seguridad con etiqueta de aleación de aluminio
Click to view available options
Texto mostrado:
NE PAS FAIRE FONCTIONNER
NICHT SCHALTEN
NIET BEDIENEN
No utilizar
Tamaño de la unidad:
1 paquete
paquete de 5
Descripción
- Permita que un solo empleado bloquee y dé servicio al equipo sin tener candados y etiquetas separadas
- Utilice rotuladores permanentes o no permanentes para escribir en las etiquetas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Candados de bloqueo de seguridad etiquetados |
| Color | Rojo |
| Material | Aleación de aluminio anodizado |
| Fondo (métrico) | 4,7 mm |
| Diámetro de la argolla (métrico) | 8 mm |
| Texto mostrado | NICHT SCHALTEN |
| Para utilizar con (aplicación) | Para candados de bloqueo de seguridad etiquetados |
| Altura (métrico) | 184,1 mm |
| Cantidad | 5 paquete |
| Anchura (métrico) | 76,2 mm |