Learn More
Fisherbrand™ Abrazaderas
Código de producto. p-8013102 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Bloqueador con cabezal de metal
Bloqueadores con cabezal de plástico
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Incluye unitSize
11537722 Bloqueador con cabezal de metal paquete de 5
10758931 Bloqueador con cabezal de metal cada uno
11547722 Bloqueadores con cabezal de plástico paquete de 5
3 options
Código de producto. 11537722
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para mantener fijas las pinzas de forma segura en el andamiaje del laboratorio. Las abrazaderas Fisherbrand™ incluyen mordazas de desplazamiento para una mayor resistencia.
  • Con mandos de desplazamiento para una mayor resistencia.
  • Aleación de aluminio con tornillos de tope
  • Para su uso con varillas con un diámetro máximo de 16 mm
  • Nota: Estos tornillos tienen una cabeza metálica.
Especificaciones
Cantidad 5/paq.
Tipo Abrazadera de nuez
Material Aleación de aluminio
Incluye Bloqueador con cabezal de metal
Para utilizar con (equipo) Para su uso con varilla con un diámetro máximo de 16 mm