Descripción
- Con mandos de desplazamiento para una mayor resistencia.
- Aleación de aluminio con tornillos de tope
- Para su uso con varillas con un diámetro máximo de 16 mm
- Nota: Estos tornillos tienen una cabeza metálica.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5/paq. |
| Tipo | Abrazadera de nuez |
| Material | Aleación de aluminio |
| Incluye | Bloqueador con cabezal de metal |
| Para utilizar con (equipo) | Para su uso con varilla con un diámetro máximo de 16 mm |