missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aluminum, Al/Zn/Mg/Cu, AA 7055, A97055, ARMI∣MBH
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Aluminum, Al/Zn/Mg/Cu, AA 7055, A97055, Ø63x25mm
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boron/Chromium/Phosphorus/Lead/Manganese/Calcium/Nickel/Vanadium/Gallium/Titanium/Silicon/Iron/Zirconium/Magnesium/Copper/Zinc/Silver/Antimony/Beryllium/Tin/Bismuth/Cadmium/Sodium/Cobalt |
| CAS | 7429-90-5 |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Formulario | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Boron 0.0007 %/Chromium 0.0009 %/Phosphorus 0.001 %/Lead 0.0012 %/Manganese 0.002 %/Calcium 0.0024 %/Nickel 0.005 %/Vanadium 0.0058 %/Gallium 0.012 %/Titanium 0.0175 %/Silicon 0.05 %/Iron 0.084 %/Zirconium 0.152 %/Magnesium 2.04 %/Copper 2.29 %/Zinc 8.15 %/Silver (<0.003) %/Antimony (<0.004) %/Beryllium (<0.004) %/Tin (<0.005) %/Bismuth (<0.009) %/Cadmium (0.0002) %/Sodium (0.0005) %/Cobalt (0.0008) % |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido