Learn More
Solución patrón de aluminio (Al) de 200 ppm de acuerdo con la Farmacopea Europea (EP), Reagecon
Tienda Reagecon Productos
Descripción
- Norma de referencia de la Farmacopea Europea (EP), material de referencia de la Farmacopea Europea (EP).
- ISO/IEC 17025 para la prueba de estándares de ICP/ICP-MS mediante ICP-MS (ref. INAB: 264T)
- ISO/IEC 17025 para calibración de balanzas de laboratorio (ref. INAB: 265C)
- ISO/IEC 17025 para calibración de temperatura en el rango de -196 - +1200 °C (ref. INAB: 265C)
- ISO/IEC 17025 para medición de densidad (ref. INAB: 264T) usando tubo en U oscilante y picnometría de Bingham
- ISO/IEC 17025 para determinadas valoraciones complexométricas (ref. INAB: 264T)
- Este producto se produce en un entorno de sala limpia altamente controlado (ISO 7), utilizando agua ultrapura (especialmente tratada para la producción de patrones de espectroscopia de masas).
- La titrimetría y la espectroscopia se controlan y calibran utilizando materiales de referencia certificados (CRM) separados, por lo que el producto viene con dos capas de trazabilidad, incluyendo los estándares del NIST cuando están disponibles.
- Todas las incertidumbres de medición de este producto se calculan de acuerdo con las directrices de Eurachem/CITAC y se informan como incertidumbres ampliadas en el nivel de confianza del 95 %.
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de HDPE |
| Nombres de analitos o componentes | Aluminum |
| Forma física | Líquido |
| Técnica | Pruebas de límite de EP |
| Elemento | Al |
| Cantidad | 100 mL |