Learn More
Masterflex™ Cartucho de válvula de giro de aluminio 16
Código de producto. p-8003441
Change view
Click to view available options
Caudal de aire:
6201 mL/min
De 0 a 200 mL/min
De 1001 a 2500 mL/min
Caudal:
650 mL/min
De 0 a 6 mL/min
De 30 a 70 mL/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal de aire Caudal unitSize
15207228 De 1001 a 2500 mL/min De 30 a 70 mL/min cada uno
15297218 De 0 a 200 mL/min De 0 a 6 mL/min cada uno
15334384 6201 mL/min 650 mL/min cada uno
3 options
Código de producto. 15207228
Marca: Masterflex™ 0321862
Solo quedan null
Especificaciones
Descripción Intervalo 4
Para utilizar con (equipo) Aluminum Frame Systems
Tipo Cartucho de válvula de giro 16
Caudal de aire De 1001 a 2500 mL/min
Caudal De 30 a 70 mL/min