Learn More
Sulfato de aluminio octadecahidrato, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-45328 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10794631 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10386710 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
13448328 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
3 options
Código de producto. 10794631
Marca: Thermo Scientific Acros 123680010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7784-31-8 | Al2O12S3·18H2O | 666.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-31-8
Fórmula molecular Al2O12S3·18H2O
Peso molecular (g/mol) 666.4
Número MDL MFCD00149136
Clave InChI AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
Nombre IUPAC dialuminio; trisulfato; octadecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum sulfate octadecahydrate
Punto de fusión 86.0°C
Color De incoloro a amarillo
pH 3 to 4 (2% soln. at 20°C)
Forma física Líquido
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal Al2(SO4)3·18H2O
Índice Merck 15,36
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 666.4
Porcentaje de pureza 98.0 to 110.0% (Complexometry)
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminium sulfate octadecahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Aluminium sulfate octadecahydrate, Aluminum sulfate