Learn More
Sulfato de aluminio hexadecahidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. p-7072795 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11453713 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10385210 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10467820 5 kg Barril de plástico 5 KG
3 options
Código de producto. 11453713
Marca: Fisher Chemical A/2560/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 16828-11-8
Fórmula molecular Al2H22O20S3
Peso molecular (g/mol) 492.30
Número MDL 149137
Clave InChI JANHUGNIVASISO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC tris(ácido sulfúrico) de dialuminio octahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Al].[Al].OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 86°C
Color Blanco
pH 2.5
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.1358g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo