Learn More
Sulfato de aluminio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3776830 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10542601 5 g Frasco de vidrio 5 g
10483775 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10741535 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10542601 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 192430050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10043-01-3 | Al2O12S3 | 342.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-01-3
Fórmula molecular Al2O12S3
Peso molecular (g/mol) 342.13
Número MDL MFCD00003423
Clave InChI DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo aluminum sulfate, dialuminum trisulfate, aluminum sulfate 2:3, filter alum, aluminum sulphate, aluminum sulphate, dialuminum sulfate, papermaker's alum, sulfuric acid, aluminum salt 3:2
PubChem CID 24850
ChEBI CHEBI:74768
Nombre IUPAC dialuminio;trisulfato
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum sulfate
Punto de fusión 770°C
Nombre de nota Extra Pure
Color Blanco
Forma física Polvos o fragmentos
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 15% min. (Al) Typical (Complexometry)
Fórmula lineal Al2(SO4)3
Índice Merck 15, 360
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.13
Porcentaje de pureza 100.00%
Grado base de trazas de metales