Learn More
Óxido de aluminio, puro, agente desecante, Fisher Chemical
Código de producto. 10101660 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
:
500 g, Jarra de plástico para polvo
Código de producto.
10101660 500 g, Jarra de plástico para polvo
1 options
Código de producto. 10101660
Marca: Fisher Chemical A/2320/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 2980°C
Punto de fusión 2000°C
CAS 1344-28-1
Color Blanco
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular Al2O3
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Nombre IUPAC trioxidandiida de dialuminio(3+)
Peso molecular (g/mol) 101.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.96g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo