Learn More
Nitrato de aluminio nonahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510026 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
100 g
2.50 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10042930 100 g Frasco de vidrio 100 g
10328260 500 g Frasco de vidrio 500 g
11974271 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
15159233 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10042930 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218281000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7784-27-2 | AlN3O9·9H2O | 375.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-27-2
Clave InChI SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
PubChem CID 24567
Nombre IUPAC aluminio; trinitrato; nonahidrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum nitrate nonahydrate
Punto de fusión 73.0°C
pH 2.5 to 3.5 (5% soln. at 20°C)
Forma física Crystals
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Fórmula molecular AlN3O9·9H2O
Fórmula lineal Al(NO3)3·9H2O
Índice Merck 15,347
Información de solubilidad Solubility in water: 64 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ethyl acetate and, pyridine
Peso molecular (g/mol) 375.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.13
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminium nitrate nonahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.