Learn More
Bochem™ Gatos de laboratorio de aluminio
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio, acero inoxidable |
| Dimensiones (L x An) | 160 x 130 mm |
| Longitud de la base (métrico) | 160 mm |
| Anchura (métrico) | 130 mm |
| Incluye | Ruedas |
| Tipo de producto | Clavija de laboratorio |
| Cantidad | 1 unidad |