Learn More
Fisherbrand™ Aluminum Gates Gel Casting Tray
Código de producto. p-8007110
Change view
Click to view available options
Longitud de la placa (métrico):
70 mm
100 mm
200 mm
Anchura (métrico):
70 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud de la placa (métrico) Anchura (métrico) unitSize
11716165 70 mm 70 mm cada uno
11726155 100 mm 150 mm cada uno
11746155 200 mm 150 mm cada uno
11716155 70 mm 150 mm cada uno
4 options
Código de producto. 11716165
Marca: Fisherbrand™ SVGGT7
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para técnicas de electroforesis analíticas y preparación estándar
  • UV transparente
  • Para visualización con numeración fluorescente para el reconocimiento y la trazabilidad de SNP
  • Accesorio para el sistema de electroforesis horizontal Vari-gel
Especificaciones
Tipo Bandeja de fundición de geles
Material Aluminio
Longitud de la placa (métrico) 70 mm
Anchura (métrico) 70 mm