Learn More
Fluoruro de aluminio trihidrato, 97 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-45255 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10637182 500 g Frasco de plástico 500 g
10773724 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
2 options
Código de producto. 10637182
Marca: Thermo Scientific Acros 216825000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15098-87-0 | AlF3·3H2O | 138.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15098-87-0
Fórmula molecular AlF3·3H2O
Peso molecular (g/mol) 138.02
Número MDL MFCD00149141
Clave InChI BKLZIAYVINRQEJ-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo aluminum trifluoride trihydrate, aluminum 3+ trihydrate trifluoride, aluminum fluoride-water 1/3/3, aluminum fluoride, trihydrate,, aluminum 3+ ion trihydrate trifluoride, fluoride, fluoride, aluminum salt, hydrate, hydrate, hydrate, fluoride
PubChem CID 22002992
Nombre IUPAC aluminio;trifluoruro;trihidrato
SMILES O.O.O.[F-].[F-].[F-].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum fluoride trihydrate
Nombre de nota 97%
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min
Fórmula lineal AlF3·3H2O
Índice Merck 10, 333
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.02
Porcentaje de pureza 97%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico