Learn More
Cloruro de aluminio hexahidrato, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Aluminum chloride hexahydrate |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (Argentometry) |
| Fórmula lineal | AlCl3·6H2O |
| Fieser | 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 08,13; 09,11; 17,15 |
| Índice Merck | 15,333 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 477g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, glycerol and propylene |
| Nombre IUPAC | tricloruro de aluminio (3+) hexahidratado |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.43 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Aluminium chloride hexahydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.