Learn More
Cloruro de aluminio, 98,5 %, extra puro, anhidro, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-45242 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 KG
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10165080 5 g Frasco de vidrio 5 g
10358540 100 g Frasco de vidrio 100 g
10266700 500 g Frasco de vidrio 500 g
10065363 2.5 kg Glass bottle 2.50 KG
4 options
Código de producto. 10165080
Marca: Thermo Scientific Acros 217460050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-70-0
Fórmula molecular AlCl3
Peso molecular (g/mol) 133.33
Número MDL MFCD00003422
Clave InChI VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
Nombre IUPAC tricloruro de aluminio(3+)
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum chloride
Punto de fusión 194.0°C
Color Gris o blanco amarillento
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Argentometry)
Fórmula lineal AlCl3
Fieser 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 07,7; 08,13; 09,11; 10,9; 11,25; 12,26; 13,15; 14,20; 15,10; 16,10; 17,15
Índice Merck 15, 333
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely miscible with benzene, nitrobenzene,, benzophenone, carbon tetrachloride and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.34
Porcentaje de pureza 98.5%
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 2.44
Densidad 2.4400g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminium chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación.