Learn More
Bochem™ Gatos para laboratorio de aluminio anodizado
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
300 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Tecnología de tijera mejorada con tolerancias reducidas
- Mando ergonómico redondeado y fácil de usar
- Construcción de tijera de acero inoxidable 18/10
- Las normas de carga de funcionamiento dinámica máxima (Kg máx. din.) y carga de funcionamiento estática máxima (Kg máx. est.) son conformes a DIN 12897
- El tipo 1 (240 x 240 mm) utiliza una rueda de ajuste manual
- El tipo 2 (300 x 300 mm) incluye un trinquete que se conecta a la rueda de ajuste
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio anodizado, acero inoxidable |
| Dimensiones (L x An) | 300 x 300 mm |
| Longitud de la base (métrico) | 300 mm |
| Anchura (métrico) | 300 mm |
| Incluye | Trinquete |
| Tipo de producto | Clavija de laboratorio |
| Cantidad | 1 unidad |