Learn More
Fisherbrand™ Varillas de aleación de aluminio
Código de producto. 10624055 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
200 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10624055 400 mm cada uno
10265394 100 mm cada uno
10133784 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10624055
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aproximadamente 13 mm de diámetro.
  • Disponibles en diversas longitudes
  • Excelentes para realizar el andamiaje de laboratorio
Especificaciones
Material Aleación de aluminio
Longitud (métrico) 400 mm
Tipo de producto Varilla