Learn More
Fisherbrand™ Varillas de aleación de aluminio
Código de producto. 10133784 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
200 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10133784 200 mm cada uno
10265394 100 mm cada uno
10624055 400 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10133784
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aproximadamente 13 mm de diámetro.
  • Disponibles en diversas longitudes
  • Excelentes para realizar el andamiaje de laboratorio
Especificaciones
Material Aleación de aluminio
Longitud (métrico) 200 mm
Tipo de producto Varilla